Learn More
PDZD7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, R&D Systems™
Code produit 18324020 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18324020 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18324020 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2842130.1ML
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDZD7 Polyclonal specifically detects PDZD7 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PDZD7
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule PBS, 2% Sucrose
Alias de gène bA108L7.8, FLJ23209, PDZ domain containing 7, PDZ domain-containing protein 7, PDZK7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human PDZD7
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79955
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Gamme de produits Novus