Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human RFX5 GST (N-Term) Protein
Code produit 18311019 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18311019 10 μg 10µg
18307339 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18311019 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur H00005993P0110UG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    704.47€
    603.75€ / 10µg
    Save 100.72€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 5993
Poids moléculaire 91.7 kDa
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène DNA-binding protein RFX5, Regulatory factor X 5, regulatory factor X, 5 (influences HLA class II expression)
Symbole de gène(s) RFX5
Catégorie de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine RFX5