Description
GDF-15 Monoclonal specifically detects GDF-15 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | GDF-15 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 7C12.B3.F2 |
| Conjugué | Alexa Fluor 647 |
| Dilution | Western Blot, ELISA |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | growth differentiation factor 15, growth/differentiation factor 15, Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1NSAID-activated gene 1 protein, MIC1Prostate differentiation factor, NAG-1NSAID-regulated gene 1 protein, NSAID (nonsteroidal inflammatory drug)-activated protein 1, PDFGDF-15, PLABNRG-1, Placental bone morphogenetic protein, Placental TGF-beta, PTGFBPTGF-beta |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This Protein A purified GDF-15 Antibody (7C12.B3.F2) was prepared by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to a region near the amino terminal end of human GDF-15 protein. A residue of cysteine was added to facilitate coupling to KLH. (Uniprot: Q99988) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?