Learn More
GTF2A1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Code produit 18440016 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18440016 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18440016 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP146216AF488
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GTF2A1 Polyclonal specifically detects GTF2A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GTF2A1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène General transcription factor IIA subunit 1, general transcription factor IIA, 1, 19/37kDa, glucose regulated protein, 58kD pseudogene, MGC129969, MGC129970, TF2A1, TFIIA, TFIIA alpha, p55, TFIIA-42, TFIIAL, transcription initiation factor IIA subunit 1, Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Transcription Initiation Factor IIA Subunit 1 using the numbering given in entry NP_056943.1 (GeneID 2957).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2957
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus