Learn More
Invitrogen™ Vecteur d’expression pGAPZ A, B, & C Pichia pastoris
Description
Includes
Tous les vecteurs sont superenroulés et lyophilisés. Une souche de contrôle d’expression positive lacZ est fournie avec le vecteur pGAPZ.
pGAPZ A, B, & C and pGAPZ A, B, & C are expression vectors designed for high-level, constitutive expression in Pichia pastoris. pGAPZ and pGAPZ were created by replacing the methanol-regulated AOX1 promoter with the constitutive, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAP) promoter in the backbone of the pPICZ vectors. Although the yield of any protein constitutively expressed in the Pichia system is dependent on the toxicity of the protein to yeast, constitutive expression under the control of pGAPZ or pGAPZ vectors can sometimes produce greater yields than inducible expression (1).
Spécification
Spécification
| Accélérateur | GAP |
| Type de produit | Vecteur d’expression Pichia |
| Contenu et stockage | Tous les vecteurs sont surenroulés et sont lyophilisés (stocker à -20°C). Une souche de contrôle d’expression positive lacZ est fournie avec le vecteur pGAPZ. Conserver les souches à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Zeocin™ (ZeoR) |
| Marqueur de protéine | Marqueur His (6x), marqueur d’épitope c-Myc |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Quantité | 20 μg |
| Vecteur | PGAP |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.