Learn More
Invitrogen™ MIP-3 alpha Polyclonal Antibody
Description
In direct ELISAs and Western blots, approximately 10% cross-reactivity with recombinant mouse Teck is observed, and less than 1% cross-reactivity with recombinant human MIP-3 beta is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.
Spécification
Spécification
| Antigène | MIP-3 alpha |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Neutralization |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 5% trehalose and No Preservative |
| Expression | CCL20 |
| Numéro d’ordre du gène | P78556 |
| Alias de gène | beta chemokine exodus-1; beta-chemokine exodus-1; CC chemokine LARC; CC chemokine ST38; C-C motif chemokine 20; C-C motif chemokine ligand 20; Ccl20; CCL20(1-64); CCL20(1-67); CCL20(2-70); chemokine (C-C motif) ligand 20; CKb4; Exodus; exodus-1; LARC; Liver and activation-regulated chemokine; macrophage inflammatory protein 3 alpha; MIP 3 a; MIP 3 α; MIP 3alpha; MIP 3α; MIP3 a; MIP3 alpha; MIP3 α; MIP-3[a]; MIP3A; MIP-3A; MIP-3-alpha; M-MIP-3-alpha; SCYA20; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 20; small inducible cytokine subfamily A20; small-inducible cytokine A20; St38 |
| Symboles de gène(s) | CCL20 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.