Learn More
HSP27 Antibody (967050), Alexa Fluor 532, R&D Systems™
Code produit 18001016 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18001016 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18001016 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur MAB1580AF532
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
HSP27 Monoclonal specifically detects HSP27 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HSP27
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 967050
Conjugué Alexa Fluor 532
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunocytochemistry
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène 28 kDa heat shock protein, DKFZp586P1322, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Heat shock 27 kDa protein, heat shock 27kD protein 1, heat shock 27kDa protein 1, heat shock protein beta-1, HMN2B, HS.76067, Hsp25, HSP27HSP 27, HSP28CMT2F, HspB1, SRP27, Stress-responsive protein 27
Symboles de gène(s) HSPB1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human HSP27, Accession No. P04792
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3315.0
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus