Learn More
IQGAP1 Mouse, anti-Human, Clone: 2E11A2, Proteintech
Code produit 18005025 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18005025 150 μL 150µL
18005515 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18005025 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 685881IG150UL
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
The IQGAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IQGAP1. This antibody recognizes human, rat antigen. The IQGAP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Antigène IQGAP1
Applications Western Blot, ELISA
Clone 2E11A2
Concentration 500 μg/mL
Symboles de gène(s) HUMORFA01, IQGAP1, KIAA0051, p195, SAR1
Espèces hôtes Mouse
Quantité 150 μL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8826
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 150 kDa
Forme Liquid
Isotype IgG1