Learn More
R&D Systems™ IOX 1
Code produit 30001675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001675 50 mg 50mg
30001639 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001675 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4464/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Histone demethylase inhibitor; cell permeable
IOX 1 is a histone demethylase JMJD inhibitor (IC50 values are 0.12, 0.17, 0.2, 0.3, 0.6 and 1 μM for JMJD3, JMJD1A, JMJD2A, JMJD2E, JMJD2C and UTX respectively). Cell permeable; it inhibits JMJD2A-mediated H3K9me3 demethylation in HeLa cells. IOX 1 suppresses IL-17 expression in mouse and human CD4+ T cells by targeting TET2. It also reduces infiltration of Th17 cells in an in vivo model of intraocular inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5852-78-8
Formule moléculaire C10H7NO3
Spécification
Nom chimique ou matériau IOX 1
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 189.17
Pureté >99%
Poids moléculaire 189.17