Learn More
Memmert™ Document QI/QO avec données d’usine spécifiques à l’appareil (valeur de température et de vide), pour Vo101
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
- Mesure de la distribution de la température pour 5 points de mesure selon DIN 12880:2007-05 en guise d’aide à la validation par le client (VO, VOcool uniquement) valable pour une étagère thermique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Liste de contrôle OQ |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?