Learn More
Iridium foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, hard, 99.8% (metals basis), Alfa Aesar™
Brand:  Alfa Aesar 011427.FI
Additional Details : CAS : 7439-88-5 Poids : 0.01000kg
Quantity 50 x 50mm
 View more versions of this product
Product Code. 11365859
  • sur devis / Each
Cet article ne peut pas être commandé en ligne car le prix de vente peut varier. Pour en savoir plus, veuillez contacter notre service client au 056 260 260 .
View alternative products »
Description
Description
Specifications
Chemical Identifiers
7439-88-5
192.217
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
23924
iridium
Ir
MFCD00011062
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CHEBI:49666
[Ir]
Specifications
Iridium
Temper: as rolled
White to pale yellow, foil
(metals basis)
MFCD00011062
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
iridium
23924
Foil
50 x 50mm
7439-88-5
99.8% (metals basis)
Ir
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
[Ir]
192.217
CHEBI:49666
99.8%
Videos
SDS Documents