Få mere at vide
Iridium Standard For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15235936 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15235936
Brand: SPEX Certiprep CLIR11BY
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ir1μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Packaging Triple-leached LDPE bottle
CAS 7439-88-5
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molecular Formula Ir
MDL Number MFCD00011062
For Use With (Equipment) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
IUPAC Name iridium
Solvent or Matrix 2% HCl
Molecular Weight (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
Quantity 125 mL
ChEBI CHEBI:49666
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L
Chemical Name or Material Iridium Standard
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.