Learn More
Oxyde de fer(III), 98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361769 25 kg 25kg
11341769 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11361769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012375.C4
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1309-37-1 | Molecular Formula: Fe2O3 | Molecular Weight: 159.69 g/mol
It has many applications, mainly used in iron industry, pigment, as photocatalyst, medicine and polishing jewels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-37-1
Formule moléculaire Fe2O3
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Numéro MDL MFCD00011008
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) oxide
Point de fusion 1565°C
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 25 kg
Aspect Red-brown powder
Plage de pourcentage du dosage 98%
Densité 5.24
Informations sur la solubilité Insoluble in water,Soluble in diluted acids,sugar solution and slightly soluble in aq. tartaric acid,citric acid and acetic acid.
Poids de la formule 159.69