Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Iron(Iii) Oxide |
| CAS | 1309-37-1 |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | Fe2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00011008 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Clé InChI | JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Fe][Fe](=O)(=O)=O |
| Nom IUPAC | trioxodiiron |
| Show More |