Learn More
Oxyde de fer(III), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron (III) Oxide |
| CAS | 1309-37-1 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule moléculaire | Fe2 O3 |
| Synonyme | Iron Oxide Pigment Red, Iron oxide (Fe2O3), α-Ferric oxide, α-Iron oxide, γ-Ferric oxide, γ-Iron oxide (Fe2O3), γ-MRD, γ-MYD, Iron Oxide Red, Iron Oxide Red 110M, Iron Oxide Red 130A, Iron Oxide Red 130M, Iron Oxide Red N 135, Iron Oxide Red Transparent 288VN, Iron Oxides CI 77491, Iron Red 2597, Iron Red 3602, Iron Red 4597, Iron Red 5597, Iron Red 6597, Iron Red TP 303, Iron minium, Iron oxide, Iron oxide (Fe2O3) nanoparticles, Iron oxide (FeO1.5), Iron red, Iron sesquioxide, Iron sesquioxide (Fe2O3), Iron trioxide, Iron(3+) oxide, Iron(III) oxide, Pigment Red 101 |
| Formule InChI | InChI=1S/2Fe.3O |
| SMILES | O=[Fe]O[Fe]=O |
| Nom IUPAC | oxo(oxoferriooxy)fer |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.69 |
| Poids de la formule | 159.8546 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?