Learn More
Sartorius Milieu Dulbecco modifié d'Iscove avec de la L-Glutamine
Code produit 31908429 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908429 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31908429 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 010581A
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
IMDM avec - La L-Glutamine, sans Alpha-Thioglycérol, sans Bêta-Mercaptoéthanol, est une modification de Dulbecco et est considérée comme un milieu plus complexe et enrichi.
  • L’IMDM est utilisé pour des types cellulaires spécialisés et sert de base à des formulations uniques de milieux sans sérum.
  • La formulation originale démontrait que les érythrocytes et les cellules précurseurs de macrophages, y compris les cellules hémopoïétiques primaires, pouvaient être cultivés dans un milieu défini sans sérum lorsqu’ils étaient complétés en albumine, lécithine, sélénium et transérine.
  • L’IMDM est une modification du DMEM contenant du sélénium, des acides aminés supplémentaires, des vitamines et d’autres composants.
  • L’IMDM est un milieu synthétique hautement enrichi bien adapté aux cultures cellulaires à prolifération rapide et à haute densité dans une atmosphère à 5 % de CO2.
  • L’IMDM soutiendrait les lymphocytes B murins, les tissus hémopoïétiques de la moelle osseuse, les lymphocytes B stimulés par les lipopolysaccharides, les lymphocytes T et une grande variété de cellules hybrides.
  • Lorsqu’elle est utilisée avec le sérum, l’IMDM prend en charge un large éventail de types cellulaires de mammifères, y compris les cellules de moelle osseuse, les hybridomes et les lymphocytes.
  • Modifié comme suit :
    • Avec L-glutamine
    • Avec du Phénol Rouge
    • Avec du bicarbonate de sodium
    • Avec HEPES
    • Sans bêta mercaptoéthanol
    • Sans alpha-thioglycérol
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire IMDM
Quantité 500 mL