Learn More
Acétate d'iso-amyle, extra pur, SLR, mélange de 2-& acétate de 3-méthylbutyle, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | -78°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 142°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 500 mL |
| Densité de vapeur | 4.49 |
| Poids de la formule | 130.19g/mol |
| Tension de vapeur | 4mmHg at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?