Learn More
Brady™ ISO Safety Sign 'Wear Laboratory Coat,' English
Product Code. 17831775
Click to view available options
Dimensions (L x W):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Material:
Polyester
Polypropylene
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17831775
missing translation for 'mfr': Brady™ 311375
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Safety Sign to signify that a laboratory coat must be worn.
  • Provide visual warning that laboratory coat must be worn in the area
Specifikationer
Alternate Part Number M/M059/EN566/PE-450X150-1
Finish Gloss
Material Polyester
Quantity 1 Sign
Size (English) 5.91 x 17.72 in.
Adhesive Type Permanent
Mounting Type Surface Mount
For Use With (Application) Facility Identification, Safety Identification
Height (English) 5.91 in.
Thickness 0.099 mm
Width (English) 17.72 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Shape Rectangular
Temperature Range (English) -40°F to +230°F
Languages English
Dimensions (L x W) 150 x 450 mm
Displayed Text Wear Laboratory Coat
Product Type Safety Sign
Color White on Blue
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.