Learn More
Acétate d’isoamyl, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Acetic acid-3-methyl butyl ester |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 25 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 130.0994 |
| Pourcentage de pureté | >95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?