Learn More
Isobutanol, Supelco™
Code produit 15824000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15824000 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15824000 Fournisseur Supelco Code fournisseur 1009841000
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
For analysis EMSURE™ ACS, Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobutanol
Point de fusion -108°C
CAS 78-83-1
Densité 0.802 g/cm³ at 20°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 28°C (closed cup)
Formule moléculaire (CH3)2CHCH2OH
Synonyme Isobutanol, Isobutylalcohol, 2-Methyl-1-propanol, Iso-Butanol, Isobutanol
Point d’ébullition 106°C to 108°C (1013 hPa)
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Qualité Not Available