Learn More
Isonicotinic acid hydrazide, 98+%
Code produit 11418870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418870 100 g 100g
11463244 50 g 50g
11428870 500 g 500g
11453244 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11418870 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10583.22
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 54-85-3 | C6H7N3O | 137.142 g/mol
Used for fluorescent HPLC detection of delta 4-3-ketosteroids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-85-3
Formule moléculaire C6H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 137.142
Numéro MDL MFCD00006426
Clé InChI QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoniazid, isonicotinic acid hydrazide, isonicotinohydrazide, rimifon, isoniazide, nydrazid, isonicotinic hydrazide, laniazid, isonicotinylhydrazine, andrazide
CID PubChem 3767
ChEBI CHEBI:6030
Nom IUPAC pyridine-4-carbohydrazide
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonicotinic acid hydrazide
Point de fusion 169°C to 174°C
Quantité 100 g
Beilstein 119374
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,5186
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté ≥98%