Learn More
Isophthalamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15468687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468687 5 g 5g
15458687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15468687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52156.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15325-51-6
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.194
Numéro MDL MFCD16659870
Clé InChI JVXOIYJLJWAUQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophthalamidoxime, 1,3-diamidoximobenzene, benzene-1,3-dicarboxamidoxime, e,z-n'1,n'3-dihydroxybenzene-1,3-dicarboximidamide
CID PubChem 73995304
Nom IUPAC 1-N’,3-N’-dihydroxybenzène-1,3-dicarboximidamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=NO)N)C(=NO)N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Isophthalamidoxime
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.