Learn More
Acétate isopropylique, TRC
Code produit 30004325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004325 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30004325 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82341510ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid-isopropyl ester
CAS 108-21-4
Formule moléculaire C5 H10 O2
Quantité 10 mL
Synonyme Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)C
Nom IUPAC Acétate de propan-2-yl
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Poids de la formule 102.0681