Learn More
R&D Systems™ ITD 1
Code produit 18780499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18780499 50 mg 50mg
18769917 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18780499 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5068/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of TGF-β signaling; induces cardiomyocyte differentiation in ESCs
ITD 1 is a selective inhibitor of TGF-β signaling (IC50 = 0.85 μM); displays little or no inhibition of activin, Wnt or BMP signaling pathways. Induces proteasomal degradation of the TGF-β type II receptor. Inhibits TGF-β-induced mesoderm formation from mouse embryonic stem cells (ESCs) during early differentiation; selectively promotes the differentiation of ESCs to cardiomyocytes in vitro between days 3-5. Does not induce differentiation of vascular smooth muscle cells or endothelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté >98%
Contenu et stockage -20°C
Quantité 50 mg
Type de produit ITD 1
Poids moléculaire 415.52
Gamme de produits Tocris
Inhibiteurs ITD 1
Usage exclusivement réservé à la recherche