Learn More
R&D Systems™ IWP 2
Code produit 18083912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18083912 10 mg 10mg
18035402 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18083912 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3533/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.32€
    269.85€ / 10mg
    Save 30.47€
    10% Off
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. PORCN inhibitor; inhibits Wnt processing and secretion
IWP 2 is a potent inhibitor of Wnt processing and secretion (IC50 = 27nM). IWP 2 inactivates PORCN, a membrane-bound O-acyltransferase (MBOAT), and selectively inhibits palmitoylation of Wnt. Blocks Wnt-dependent phosphorylation of Lrp6 receptor and Dvl2, and β-catenin accumulation. IWP 2 suppresses self-renewal in R1 embryonic stem cells and promotes cardiomyocyte differentiation from hPSCs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 686770-61-6
Formule moléculaire C22H18N4O2S3
Spécification
Nom chimique ou matériau IWP 2
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 466.6
Pureté >98%
Poids moléculaire 466.59