Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
Product Code. 15874784
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15874784
Brand: GPE Scientific™ JCC/1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
  • Solidly constructed for use with vacuum manifolds
  • Designed for use with Schlenk lines
  • Includes fine thread tap and cone
Tekniske data
Capacity (Metric) 1000 mL
For Use With (Equipment) Vacuum manifolds and Schlenk lines
Includes Fine thread tap and cone
Product Type Schlenk Flask
Socket Joint Size: 29
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.