Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Glass Cuvettes
Click to view available options
Capacity (Metric):
14 mL
17.5 mL
2 to 3.5 mL
35.0 mL
7.0 mL
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Cuvette |
| Capacity (Metric) | 35.0 mL |
| Material | Glass |
| Path Length | 100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur