Learn More
R&D Systems™ JNJ 10198409
Beschreibung
JNJ 10198409 is a potent platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) inhibitor (IC50 values are 4.2 and 45 nM for PDGFRβ and PDGFRα, respectively). Also inhibits c-Abl, Lck, c-Src and Fyn kinases (IC50 values are 22, 100, 185 and 378 nM respectively). Displays antiproliferative activity in multiple tumor cell lines. Accelerates down regulation of fibroblast genes in reprogramming of human fibroblasts into functional cardiomyocytes, within 9C cocktail.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | N-(3-Fluorophenyl)-1,4-dihydro-6,7-dimethoxyindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine |
| CAS | 627518-40-5 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | PDGF Receptor Inhibitors |
| Formule moléculaire | C18H16FN3O2 |
| Poids de la formule | 2273 |
| Pureté | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?