missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calpain 1 Antibody (CAPN1/1530), HRP, R&D Systems™

Code produit 18666628 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666628 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18666628 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308456H
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Calpain 1 Monoclonal specifically detects Calpain 1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigène Calpain 1
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CAPN1/1530
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène Calcium-activated neutral proteinase 1, calpain 1, (mu/I) large subunit, Calpain mu-type, calpain, large polypeptide L1, calpain-1 catalytic subunit, Calpain-1 large subunit, CANP, CANP 1, CANPL1EC 3.4.22.52, Cell proliferation-inducing gene 30 protein, cell proliferation-inducing protein 30, EC 3.4.22, Micromolar-calpain, muCANPCANP1, muCL
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Calpain 1 protein (Uniprot: P07384)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 823
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.