Learn More
uvex Gants de protection contre la chaleur/coupures en fibre aramide K-Basic Extra
Tous les produits Uvex ProduitsDescription
- Gants en fibre aramide en maille pour applications impliquant des risques thermiques et mécaniques
- Un niveau élevé d’isolation thermique en contact direct avec des objets chauds
- La construction en fibre aramide offre une résistance contre les coupures
- La doublure en coton à l’intérieur augmente le confort de l’utilisateur
- Idéals pour les industries métallurgiques, la manipulation du verre et l’automobile légères à moyennes
Spécification
Spécification
| Coating Material | Uncoated |
| Couleur | Jaune |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fibre d’aramide |
| Type de produit | Heat-resistant Gloves |
| Dimensions | 8 |
| Modèle | Full-hand Mitt |
| Temperature (Metric) Max | 250°C |
| Matériau de revêtement | Coton |
| Séries | K-Basic Extra |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?