Learn More
Étalon de conductivité KCl 0.01D
Code produit 10202993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10202993 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10202993 Fournisseur Hach Code fournisseur S51M003
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
With a concentration of 1408 μS/cm ± 0.5 % at 25°C and a shelf life of 24 months from production date, each bottle (500 mL) is supplied with a COFRAC Verification Certificate and Certificate of Conformity and Traceability drawn up according to ISO31.
  • Features a concentration of 1408 μS/cm ± 0.5 % at 25°C
  • Each bottle (500 mL) is supplied with a COFRAC Verification Certificate and Certificate of Conformity and Traceability drawn up according to ISO31
  • According to OIML, traceable to NIST
  • Standard solution verified by Reference Materials Laboratory
  • Shelf life of 24 months from production date
  • The competence and integrity of a laboratory internationally recognized to be accredited for the measurement of pH and conductivity reference materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthodes Solution étalon vérifiée par le laboratoire des matériaux de référence
Noms d’analytes ou de composants KCL
Conductivité 1408μ S/cm ± 0.5 % à 25°C
Forme physique Liquide
Concentration 1408μ S/cm ± 0.5 % à 25°C
Élément KCl
Quantité 500 mL