Learn More
KCNK1 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18611782 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611782 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611782 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297436PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
KCNK1 Polyclonal specifically detects KCNK1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène KCNK1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène DPK, HOHO1, Inward rectifying potassium channel protein TWIK-1, K2P1, K2p1.1, KCNO1, Potassium channel KCNO1, potassium channel subfamily K member 1, potassium channel, subfamily K, member 1, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily K, member 1, TWIK-1, TWIK1HOHO
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KCNK1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3775
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus