Learn More
KD Scientific Seringues en acier inoxydable
Code produit 15194174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 mL
Type de produit:
Luer-Lok Seringue
Swagelok 1/16 in Seringue
Swagelok 1/4 in Seringue
Swagelok 1/8 in Seringue
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de produit Conditionnement
15194174 20 ml Swagelok 1/4 in Seringue 1 pièce
12867362 2,5 ml Swagelok 1/16 in Seringue 1 pièce
12887362 8 ml Swagelok 1/16 in Seringue 1 pièce
12897362 20 ml Swagelok 1/16 in Seringue 1 pièce
15164174 20 ml Swagelok 1/8 in Seringue 1 pièce
15144174 8 ml Swagelok 1/8 in Seringue 1 pièce
11951017 20 ml Luer-Lok Seringue 1 pièce
11986706 50 ml Swagelok 1/16 in Seringue 1 pièce
13406038 50 ml Swagelok 1/8 in Seringue 1 pièce
15174174 100 ml Swagelok 1/8 in Seringue 1 pièce
15104184 50 ml Swagelok 1/4 in Seringue 1 pièce
11945596 100 ml Swagelok 1/16 in Seringue 1 pièce
11971017 100 ml Luer-Lok Seringue 1 pièce
15114184 100 ml Swagelok 1/4 in Seringue 1 pièce
11961017 50 ml Luer-Lok Seringue 1 pièce
17129280 200 mL Swagelok 1/8 in Seringue 1 pièce
11905547 200 mL Swagelok 1/4 in Seringue 1 pièce
11981017 200 mL Luer-Lok Seringue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15194174 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 780812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    907.06€ / Pack of 1
    Save 137.94€
    13% Off
Afficher toutes les promotions
Estimated Shipment: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Construction durable à faisceau d’électrons avec applications à haute pression et force élevée
Élimine les risques de cassure des seringues en verre.
  • Compatible avec la plupart des pompes à seringue
  • Entièrement autoclavables pour réutilisation
  • Adaptable aux raccords Luer Lock ou Swagelok™
  • Résistant à l
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Diamètre (impériale) interne 3/4 in
Diamètre (impériale) externe 22/25 in
Diamètre (métrique) interne 19 mm
Diamètre (métrique) externe 22,3 mm
Type de produit Swagelok 1/4 in Seringue
Pression max. 1500 psi
Volume (métrique) 20 ml
À utiliser avec (équipement) Pompe seringue
Type de connexion Swagelok
Graduated No
Stérilité Non-sterile