Description
RanBP1 Polyclonal specifically detects RanBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
Spécification
Spécification
| Antigène | RanBP1 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot (Negative) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 594 |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formule | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Alias de gène | HTF9A, MGC88701, RAN binding protein 1, Ran-binding protein 1, RanBP1, ran-specific GTPase-activating protein |
| Symboles de gène(s) | RANBP1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 1 and 50 of human RAN Binding Protein 1 using the numbering given in entry NP_002873.1 (GeneID 5902). |
| Afficher plus |
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?