Learn More
Kieselguhr, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413770 10 kg 10kg
11403770 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11413770 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089381.A9
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 61790-53-2 | O2Si | 60.08 g/mol
Kieselguhr is used in used as a filtration aid, mild abrasive in products including metal polishes and toothpaste, absorbent for liquids, matting agent for coatings, reinforcing filler in plastics and rubber, anti-block in plastic films, porous support for chemical catalysts, cat litter, activator in blood clotting studies, a stabilizing component of dynamite, and a thermal insulator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61790-53-2
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Kieselguhr
Point de fusion >1300°C (decomposition)
Couleur Crème à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 kg
Odeur Odorless
Densité 2.0 g/mL
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC silanedione