Learn More
KIF2C Antibody (KIF2C/4702) - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18611235 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611235 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611235 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321131
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KIF2C Monoclonal antibody specifically detects KIF2C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène KIF2C
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone KIF2C/4702
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formule 10 mM PBS
Alias de gène kinesin family member 2C, kinesin-like 6 (mitotic centromere-associated kinesin), Kinesin-like protein 6, kinesin-like protein KIF2C, MCAKKNSL6kinesin-like 6, Mitotic centromere-associated kinesin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa500-700) of human KIF2C protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11004
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus