Learn More
R&D Systems™ Kifunensine
Code produit 18064762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18064762 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18064762 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3207/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.07€
    206.85€ / 1mg
    Save 23.22€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of class I α-mannosidases
Kifunensine is an inhibitor of class I α-mannosidases that inhibits glycoprotein processing. Kifunensine inhibits human endoplasmic reticulum α-1,2-mannosidase I and Golgi Class I mannosidases IA, IB and IC with Ki values of 130 and 23 nM respectively. Kifunensine disrupts normal trafficking of the GLUT1 transporter, leading to decreased glucose uptake in human renal epithelial cells. Kifunensine impaires tumour cell aggregation in human ovarian cancer cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Kifunensine
CAS 109944-15-2
Quantité 1 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C8H12N2O6
Poids de la formule 232.19
Pureté >98%
Poids moléculaire 232.192