Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Gants confortables en nitrile KIMTECH Science™
Découvrez une sensation de confort exceptionnel et de qualité remarquable. Les gants confortables en nitrile KIMTECH Science™ sont spécifiquement conçus pour assurer une bonne protection dans les applications de recherche à faible risque.
Marque:  Kimberly-Clark™ Professional 47676
11.13 EUR valable jusqu'au 2018-08-31
Utilisez le code promo "13204" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15362206
  • 12.50€ / 150 pièces
En stock 293
Ajouter au panier
Description
Description
  • Assure un haut niveau de confort, de qualité et de propreté pour une bonne protection dans les applications de recherche à faible risque
  • Nouvelle formule en nitrile conçue pour plus de confort
  • 150 gants par boîte standard pour toutes les tailles
  • Meilleure protection chimique que le latex, testée sur les 6 produits chimiques les plus couramment utilisés en laboratoire
  • EPI catégorie III
Spécification
Spécification
Nitrile
150/boîte
Blanc
XL
Non poudrés
Vidéos
Documentation Offres spéciales
Offres spéciales
  • Kimberly Clark
    Parmi les principales raisons de ne pas porter d’EPI (équipements de protection individuelle) sont, entre autres, mentionnés le mauvais ajustement ou l’inconfort
  • Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    : 13204
    2018-08-31
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 04/06/2018 et le 31/08/2018. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Terms & Conditions