Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8484 Standard Size 4 Ply Toilet Roll, 24 Rolls
Artikelnummer. 30158581
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
White
missing translation for 'unitSize'
Pack of 24
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30158581
missing translation for 'mfr': Kimberly-Clark Professional™ 8484
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Quilted toilet paper is designed to create an enhanced washroom experience with soft and luxurious sheets providing elevated care and home-like comfort. 24 rolls x 160 white, 4 ply sheets (3,840 sheets)
  • Each individual toilet paper roll contains 160 white, 4 ply toilet paper sheets
  • High quality standard toilet roll creates an enhanced washroom experience
  • Quilted 4 ply toilet paper is soft and luxurious and made from 100% pure fibres to provide elevated care
  • For environmental assurance, Kleenex™ standard toilet roll is FSC certified and has reliable flushability
  • Compatible with a variety of Kimberly-Clark toilet paper dispenser options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Toilet Tissue Roll
Length (English) 17.3 in.
Length (Metric) 44 cm
Width (English) 13.5 in.
Width (Metric) 34.5 cm
Material Paper
Color White
For Use With (Application) Food Processing, Healthcare - Acute Care, Fitness Clubs, Hotels, Large Offices, Contract Cleaners
Packaging Quantity 160 x 24 Rolls (3840 Total)
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt