Learn More
KMT2D Antibody (CL5346) [Janelia Fluor™ 549], R&D Systems™
Code produit 30297338 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30297338 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30297338 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP261416JF549
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KMT2D Monoclonal antibody specifically detects KMT2D in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène KMT2D
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CL5346
Conjugué Janelia Fluor 549
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène AAD10, ALRALL1-related protein, CAGL114, EC 2.1.1.43, histone-lysine N-methyltransferase MLL2, KMT2D, Lysine N-methyltransferase 2B, MLL4, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2, TNRC21, trinucleotide repeat containing 21
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from O14686, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8085
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus