Learn More
Kv12.1 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18606264 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606264 25 μg 25µL
18620824 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606264 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32141125ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.77€
    425.25€ / 25µL
    Save 70.52€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Kv12.1 Polyclonal specifically detects Kv12.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène Kv12.1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formule PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gène ELK, ELK channel 3, ELK1, ELK3, ether-a-go-go-like potassium channel 1, Ether-a-go-go-like potassium channel 3, hElk1, Kv12.1, potassium voltage-gated channel subfamily H member 8, potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 8, Voltage-gated potassium channel subunit Kv12.1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: SEVTTLTQEVSQLGKDMRNVIQLLENVLSPQQPSRFCSLHSTSVCPSRESLQTRTSWSAHQPCLHLQTGGAAYTQAQLCSSNITSDIWSVDPSSVGSSPQRTGAHEQNPADSELYHSPSLDYSPSHYQVVQEGHL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 131096
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus