Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d‘ester méthylique de L-alanine, 99 %
Code produit 10490531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10490531 25 g Flacon en verre 25g
10100462 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10490531 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 308360250
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-20-5
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00063663
Clé InChI IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Synonyme l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
CID PubChem 2733257
Nom IUPAC méthyle (2S)-2-aminopropanoate ;chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine methyl ester hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 109.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3CH(NH2)CO2CH3·HCl
Quantité 25 g
Rotation spécifique + 7.00
Poids de la formule 139.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre