Learn More
L-aspartate de magnésium, sel de magnésium, MP Biomedicals™
Code produit 11493251 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493251 1 kg
11483251 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11493251 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215040691
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sel de magnésium de haute pureté d’acide L-aspartique destiné à la recherche ou à la fabrication.
  • Numéro CAS : 18962-61-3
  • Formule moléculaire : C8H12N2O8Mg
  • Masse moléculaire : 288,5 (anhydre)
  • Numéro CE : 242-703-7
  • Numéro MDL : MFCD00044935
  • Pouvoir rotatoire : +20°
  • pH : 6,5
  • Solubilité : Très soluble dans l’eau
  • Mention de danger : H317
  • Utilisation : Réservé à la recherche ou à une transformation ultérieure ; non destiné à un usage direct chez l’être humain
Identifiants chimiques
CAS 18962-61-3
Formule moléculaire C8H10MgN2O8-2
Poids moléculaire (g/mol) 286.479
Clé InChI XBYSRGUYNYEVEJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme l-aspartic acid magnesium salt
CID PubChem 131850428
Nom IUPAC magnésium;2-azanidylbutanedioate;hydron
SMILES [H+].[H+].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].C(C(C(=O)[O-])[NH-])C(=O)[O-].[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Aspartate de magnesium salt
Couleur Blanc
Quantité 1 kg
Poids de la formule 288,5 (anhydre)
Qualité Research
Forme physique Poudre cristalline