Learn More
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 451620250
Informations supplémentaires : CAS : 323194-76-9 Poids : 0.02500kg
Quantité. 25g
Emballage Plastic bottle
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284874
  • 14.60€ / 25g
En stock 3
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
3792-50-5
192.123
monosodium l-aspartate dihydrate
(2S)-2-aminobutanedioic acid;sodium;dihydrate
C4H11NNaO6
VJDUMAWJHIHDHJ-SQGDDOFFSA-N
129893661
C(C(C(=O)O)N)C(=O)O.O.O.[Na]
Spécification
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
97%
monosodium l-aspartate dihydrate
VJDUMAWJHIHDHJ-SQGDDOFFSA-N
(2S)-2-aminobutanedioic acid;sodium;dihydrate
129893661
97%
3792-50-5
C4H11NNaO6
Plastic bottle
C(C(C(=O)O)N)C(=O)O.O.O.[Na]
192.123
173.1
25g