Learn More
L-BMAA hydrochloride, R&D Systems™
Code produit 18005562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18005562 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18005562 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 2538/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Neurotoxic amino acid
Neurotoxic glutamate agonist originally isolated from Cycas circinalis. Implicated in the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis-Parkinsonism-dementia complex of Guam (Guam ALS-PD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-BMAA hydrochloride
CAS 16012-55-8
Formule moléculaire C4H11ClN2O2
Synonyme l-bmaa hydrochloride, s-2-amino-3-methylamino propanoic acid hydrochloride, beta-n-methylamino-l-alanine hydrochloride, s +-2-amino-3-methylamino propionic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methylamino-propionic acid hydrochloride, l-2-amino-3 methylamino propanoicacidhydrochloride, h-l-dap me-oh hcl, s +-2-amino-3-methylamino propionicacidhydrochloride, bestipharma 572-892, beta-methylamino-l-alanine hcl
Clé InChI VDXYGASOGLSIDM-DFWYDOINSA-N
SMILES CNCC(C(=O)O)N.Cl
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(methylamino)propanoic acid;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 154.594
Quantité 10 mg
CID PubChem 51358333
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris