Learn More
Pig anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Code produit 18620369 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620369 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620369 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP269410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.43€
    424.20€ / 10mg
    Save 52.23€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Pig Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG (H+L)
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Dot Blot
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Dot Blot
Formule Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Espèces hôtes Pig
Immunogène Purified normal IgG isolated from pooled mouse serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Méthode de purification Ion exchange chromatography
Quantité 10 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Reconstitution Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Gamme de produits Novus