Learn More
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/7403), R&D Systems™
Code produit 18620465 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620465 100 μg 100µg
18604814 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620465 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320352100ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
S100 calcium binding protein A14 Monoclonal specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène S100 calcium binding protein A14
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone S100A14/7403
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formule 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57402
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG2b κ