Learn More
Chlorhydrate de L-ornithine MP Biomedicals
Code produit 11493090 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493090 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11493090 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210042180
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Ornithine Hydrochloride
CAS 3184-13-2
Formule moléculaire C5H13ClN2O2
Quantité 100 g
Synonyme l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 168.621
CID PubChem 76654
Poids de la formule 168.6