Learn More
L-Penicillamine, TRC
Code produit 18094000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18094000 2.5 g 2.50g
18003110 250 mg 250mg
18042200 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18094000 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2230052.5G
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1113-41-3
Formule moléculaire C5 H11 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 149.2113
Synonyme 3-Mercapto-L-valine, Valine, 3-mercapto-, L- (8CI), (+)-Penicillamine, (R)-Penicillamine, NSC 241261
Nom IUPAC (2R)-2-amin-3-méthyl-3-sulfanylbutanoïque acide
SMILES CC(C)(S)[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Penicillamine
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 149.051
Conditions d’expédition Température ambiante