Learn More
Masterflex™ Ensemble de rotor de rechange de tête de pompe standard L/S™
Code produit 11815212 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Rotor de rechange
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type
11815212 Rotor de rechange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11815212 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0701395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    239.24€ / Pack of 1
    Save 55.76€
    18% Off
Estimated Shipment: 26-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Masterflex™ L/S™ Ensemble rotor de remplacement de tête de pompe standard pour utilisation avec I/P™ Têtes de pompe standard
  • Choisissez des pièces de rechange adaptées à la taille de la tête de pompe standard I/P™
  • Pièces de rechange pour maintenir le fonctionnement des têtes de pompe pendant une période prolongée
  • Deux coques d’assemblage sont néces
Spécification
À utiliser avec Têtes de pompe standard L/S™ 07013-21, 07013-52, 07014-21, 07014-52, 07016-21, 07016-52, 07017-21, 07017-52, 07018-21 et 07018-52
Type Rotor de rechange